Imprimer
Acide (2,4-bis(trifluorométhyl)phényl)acétique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,4-Bis(trifluoromethyl)phenylacetic acid
PC3202-1G PC3202-5G
APOSPC3202-1GEA 34.8 EUR
APOSPC3202-1G APOSPC3202-5G
Acide (2,4-bis(trifluorométhyl)phényl)acétique 98%
Acide (2,4-bis(trifluorométhyl)phényl)acétique
Formule: (C₆H₃(CF₃)₂)OCH₂COOH
Point de fusion: 87.5…87.9 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042492
Numéro CAS: 177952-39-5