Ethyl chlorofluoroacetate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
Ethylchlorofluoroacetate
PC3180-100G
PC3180-25G
APOSPC3180-100GEA
241
EUR
APOSPC3180-100G
APOSPC3180-25G
Ethyl chlorofluoroacetate 97%
Ethyl chlorofluoroacetate
Formule:
C₄H₆ClFO₂ Point d'ébullition: 128…130 °C Densité: 1.225 g/cm³ (25 °C) Point d'éclair: 44 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00039333 Numéro CAS: 401-56-9 EINECS: 206-930-5 ONU: 2920 ADR: 8+3,II |