3-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazol-5-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
5-Amino-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole
PC3176-1G
PC3176-5G
APOSPC3176-1GEA
93.1
EUR
APOSPC3176-1G
APOSPC3176-5G
3-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazol-5-amine
3-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazol-5-amine
Formule:
C₉H₈FN₃ Point de fusion: 109…111 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01023677 Numéro CAS: 72411-52-0 |