1-Chloro-2,6-difluoro-3-nitrobenzène 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
3-Chloro-2,4-difluoronitrobenzene, 2-Chloro-1,3-difluoro-4-nitrobenzene
PC31739-1G
PC31739-5G
PC31739-10G
APOSPC31739-1GEA
21.9
EUR
APOSPC31739-1G
APOSPC31739-5G
APOSPC31739-10G
1-Chloro-2,6-difluoro-3-nitrobenzène 97%
1-Chloro-2,6-difluoro-3-nitrobenzène
Formule:
C₆H₂ClF₂NO₂ Point de fusion: 45…49 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00042201 Numéro CAS: 3847-58-3 EINECS: 411-980-8 ONU: 1759 ADR: 8,III |