Imprimer
Ethyl-6-chloro-5-cyano-2-(trifluoromethyl)nicotinate 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC3169-1G PC3169-250MG PC3169-5G
APOSPC3169-1GEA 63.8 EUR
APOSPC3169-1G APOSPC3169-250MG APOSPC3169-5G
Ethyl-6-chloro-5-cyano-2-(trifluoromethyl)nicotinate 99%
Ethyl-6-chloro-5-cyano-2-(trifluoromethyl)nicotinate
Formule: C₁₀H₆ClF₃N₂O₂
MW: 278.615 g/mol
Point de fusion: 78…81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00178758
Numéro CAS: 175277-73-3