Ethyl-3-amino-4,4,4-trifluorocrotonate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
Ethyl 3-amino-4,4,4-trifluorobut-2-enoate
PC3161-100G
PC3161-250G
PC3161-25G
PC3161-500G
APOSPC3161-100GEA
55.1
EUR
APOSPC3161-100G
APOSPC3161-250G
APOSPC3161-25G
APOSPC3161-500G
Ethyl-3-amino-4,4,4-trifluorocrotonate 97%
Ethyl-3-amino-4,4,4-trifluorocrotonate
Formule:
C₆H₈F₃NO₂ Point d'ébullition: 83…85 °C/15mmHg Point de fusion: 24…26 °C Densité: 1.245 g/cm³ (25 °C) Point d'éclair: 65 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00068195 Numéro CAS: 372-29-2 ONU: 3259 ADR: 8,III |