Imprimer
1H,1H,11H-Perfluoroundecyl methacrylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC3156-10G PC3156-25G PC3156-5G
APOSPC3156-10GEA 33.5 EUR
APOSPC3156-10G APOSPC3156-25G APOSPC3156-5G
1H,1H,11H-Perfluoroundecyl methacrylate 95%
1H,1H,11H-Perfluoroundecyl methacrylate
Formule: C₁₅H₈F₂₀O₂
Point d'ébullition: 110 °C/0,05mmHg
Point de fusion: 36…38 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00042111
Numéro CAS: 41123-44-8
EINECS: 255-230-6