Imprimer
2-Quinolin-2-yl-1-(3-trifluoromethylphenyl)ethanol 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC3146-25G PC3146-5G PC3146-1G
APOSPC3146-25GEA 1260 EUR
APOSPC3146-25G APOSPC3146-5G APOSPC3146-1G
2-Quinolin-2-yl-1-(3-trifluoromethylphenyl)ethanol 95+%
2-Quinolin-2-yl-1-(3-trifluoromethylphenyl)ethanol
Formule: C₁₈H₁₄F₃NO
Point de fusion: 103…105 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03424492
Numéro CAS: 502625-52-7