Imprimer
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)-3-furansulphonyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC31424-1G PC31424-250MG PC31424-500MG PC31424-2.5G PC31424-5G
APOSPC31424-1GEA 206 EUR
APOSPC31424-1G APOSPC31424-250MG APOSPC31424-500MG APOSPC31424-2.5G APOSPC31424-5G
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)-3-furansulphonyl chloride
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)-3-furansulphonyl chloride
Formule: C₆H₄ClF₃O₃S
MW: 248.61 g/mol
Point d'ébullition: 44…46 °C/1mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02677699
Numéro CAS: 306935-02-4
ONU: 3265
ADR: 8 III