Imprimer
Dodecafluorosuberic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Dodecafluoro-1,8-octanedioic Acid, Perfluorosuberic Acid, Perfluoro-1,8-octanedioic Acid
PC3132T-25G PC3132T-5G
APOSPC3132T-25GEA 125 EUR
APOSPC3132T-25G APOSPC3132T-5G
Dodecafluorosuberic acid 98%
Dodecafluorosuberic acid
Formule: C₈H₂F₁₂O₄
MW: 390.08 g/mol
Point d'ébullition: >250 °C
Point de fusion: 133…136 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00153146
Numéro CAS: 678-45-5
ONU: 3261
ADR: 8 III