Imprimer
1,6-Divinylperfluorohexane 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC3120-1G PC3120-25G PC3120-100G
APOSPC3120-1GEA 0 EUR
APOSPC3120-1G APOSPC3120-25G APOSPC3120-100G
1,6-Divinylperfluorohexane 99%
1,6-Divinylperfluorohexane
Formule: C₁₀H₆F₁₂
Point d'ébullition: 83,5 °C/43mmHg
Densité: 1,332 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 67,5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077521
Numéro CAS: 1800-91-5