Imprimer
3,5-Bis(trifluorométhyl)pyrazole 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC3116B-1G PC3116B-5G
APOSPC3116B-1GEA 22 EUR
APOSPC3116B-1G APOSPC3116B-5G
3,5-Bis(trifluorométhyl)pyrazole 97%
3,5-Bis(trifluorométhyl)pyrazole
Formule: C₅H₂F₆N₂
Point de fusion: 83…85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00153672
Numéro CAS: 14704-41-7