3',5'-Bis(trifluorométhyl)propiophénone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
1-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)propan-1-one
PC3116-5G
PC3116-25G
PC3116-100G
APOSPC3116-5GEA
21.9
EUR
APOSPC3116-5G
APOSPC3116-25G
APOSPC3116-100G
3',5'-Bis(trifluorométhyl)propiophénone 98%
3',5'-Bis(trifluorométhyl)propiophénone
Formule:
C₁₁H₈F₆O Point d'ébullition: 72 °C/7mmHg Densité: 1.379 g/cm³ (25 °C) Point d'éclair: 76 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009911 Numéro CAS: 85068-34-4 EINECS: 285-296-1 |