Imprimer
1-Isocyanato-3,5-bis(trifluorométhyl)benzène 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1-Isocyanato-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene, 3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylisocyanate, Isocyanic Acid 3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl Ester
PC3115A-25G PC3115A-5G
APOSPC3115A-25GEA 281 EUR
APOSPC3115A-25G APOSPC3115A-5G
1-Isocyanato-3,5-bis(trifluorométhyl)benzène 97%
1-Isocyanato-3,5-bis(trifluorométhyl)benzène
  • May form small amount of sediment.
Formule: C₉H₃F₆NO
MW: 255.12 g/mol
Point d'ébullition: 62 °C/2mmHg
Densité: 1.476 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 67 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00013559
Numéro CAS: 16588-74-2
ONU: 2206
ADR: 6.1 III