Imprimer
3,5-Bis(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC3114L-1G PC3114L-500MG
APOSPC3114L-1GEA 0 EUR
APOSPC3114L-1G APOSPC3114L-500MG
3,5-Bis(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine 98%
3,5-Bis(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Formule: C₁₁H₉F₆NO₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00061309
Numéro CAS: 237076-69-6