Imprimer
1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl-[1,4]diazepane hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]homopiperazine
PC31128-1G PC31128-250MG
APOSPC31128-1GEA 232 EUR
APOSPC31128-1G APOSPC31128-250MG
1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl-[1,4]diazepane hydrochloride
1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl-[1,4]diazepane hydrochloride
Formule: C₁₂H₁₅ClF₃N₃O₂
MW: 325.72 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09038316
Numéro CAS: 646455-48-3