Imprimer
4,4'-Bis(trifluoromethyl)-2,2'-dinitrodiphenyldisulphide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC3106M-5G PC3106M-25G
APOSPC3106M-5GEA 132 EUR
APOSPC3106M-5G APOSPC3106M-25G
4,4'-Bis(trifluoromethyl)-2,2'-dinitrodiphenyldisulphide 97%
4,4'-Bis(trifluoromethyl)-2,2'-dinitrodiphenyldisulphide
Formule: C₁₄H₆F₆N₂S₂O₄
Point de fusion: 157…160 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00018043
Numéro CAS: 860-39-9