Imprimer
3,5-Bis(trifluorométhyl)benzyle bromure 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1-(Bromomethyl)-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
PC3105-100G PC3105-25G PC3105-500G
APOSPC3105-100GEA 0 EUR
APOSPC3105-100G APOSPC3105-25G APOSPC3105-500G
3,5-Bis(trifluorométhyl)benzyle bromure 98%
3,5-Bis(trifluorométhyl)benzyle bromure
Formule: C₉H₅BrF₆
Point d'ébullition: 136…140 °C/14mmHg
Point de fusion: 18 °C
Densité: 1.675 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 26 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009905
Numéro CAS: 32247-96-4
EINECS: 250-971-1
ONU: 2920
ADR: 8+3,II