Chlorure de 3,5-bis(trifluorométhyl)benzoyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzene-1-carbonyl chloride, 3,5-bis(trifluoromethyl)benzoylchloride
PC3104-100G
PC3104-25G
PC3104-5G
APOSPC3104-100GEA
91.5
EUR
APOSPC3104-100G
APOSPC3104-25G
APOSPC3104-5G
Chlorure de 3,5-bis(trifluorométhyl)benzoyle 98%
Chlorure de 3,5-bis(trifluorométhyl)benzoyle
Formule:
C₉H₃ClF₆O MW: 276.57 g/mol Point d'ébullition: 65…67 °C/12mmHg Densité: 1.526 g/cm³ (25 °C) Point d'éclair: 72 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000387 Numéro CAS: 785-56-8 EINECS: 212-322-0 ONU: 3265 ADR: 8 II |