Imprimer
Acide 2,4-bis(trifluorométhyl)benzoïque 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC3087-25G PC3087-5G PC3087-1G
APOSPC3087-25GEA 133 EUR
APOSPC3087-25G APOSPC3087-5G APOSPC3087-1G
Acide 2,4-bis(trifluorométhyl)benzoïque 98%
Acide 2,4-bis(trifluorométhyl)benzoïque
Formule: C₉H₄F₆O₂
Point de fusion: 108…111 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042496
Numéro CAS: 32890-87-2