Imprimer
3,5-Bis(trifluorométhyl)thiophénol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzenethiol
PC3086-100G PC3086-25G PC3086-5G
APOSPC3086-100GEA 502 EUR
APOSPC3086-100G APOSPC3086-25G APOSPC3086-5G
3,5-Bis(trifluorométhyl)thiophénol 97%
3,5-Bis(trifluorométhyl)thiophénol
Formule: C₈H₄F₆S
MW: 246.18 g/mol
Point d'ébullition: 167 °C
Densité: 1.46 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 65 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00042273
Numéro CAS: 130783-02-7
ONU: 3334
ADR: 9 III