Imprimer
Chlorure de 3,5-bis(trifluorométhyl)benzènesulfonyle
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
PC3085-25G PC3085-5G
APOSPC3085-25GEA 92.8 EUR
APOSPC3085-25G APOSPC3085-5G
Chlorure de 3,5-bis(trifluorométhyl)benzènesulfonyle
Chlorure de 3,5-bis(trifluorométhyl)benzènesulfonyle
Formule: C₈H₃ClF₆O₂S
MW: 312.62 g/mol
Point de fusion: 34…38 °C
Point d'éclair: 108 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014725
Numéro CAS: 39234-86-1
ONU: 3261
ADR: 8 II