Imprimer
2-Bromo-6-fluoropyridine 97+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC3082-25G PC3082-5G PC3082-100G
APOSPC3082-25GEA 55.1 EUR
APOSPC3082-25G APOSPC3082-5G APOSPC3082-100G
2-Bromo-6-fluoropyridine 97+%
2-Bromo-6-fluoropyridine
Formule: C₅H₃BrFN
Point d'ébullition: 162…164 °C
Point de fusion: 30…34 °C
Densité: 1.71 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 75 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095258
Numéro CAS: 144100-07-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III