Imprimer
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, (4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid
PC3068-1G PC3068-5G PC3068-250MG
APOSPC3068-1GEA 0 EUR
APOSPC3068-1G APOSPC3068-5G APOSPC3068-250MG
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formule: C₈H₈BF₃O₃
MW: 219.95 g/mol
Point de fusion: 168…172 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03095346
Numéro CAS: 313546-16-6