Imprimer
3,5-Bis(trifluorométhyl)benzamide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC3065-25G PC3065-5G
APOSPC3065-25GEA 89.9 EUR
APOSPC3065-25G APOSPC3065-5G
3,5-Bis(trifluorométhyl)benzamide 97%
3,5-Bis(trifluorométhyl)benzamide
Formule: C₉H₅F₆NO
MW: 257.14 g/mol
Point de fusion: 161…167 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015511
Numéro CAS: 22227-26-5
EINECS: 244-849-7