Bis(2,2,2-trifluoroethyl)ether
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Danger
|
PC3053V-25G
PC3053V-5G
APOSPC3053V-25GEA
521
EUR
APOSPC3053V-25G
APOSPC3053V-5G
Bis(2,2,2-trifluoroethyl)ether
Bis(2,2,2-trifluoroethyl)ether
Formule:
C₄H₄F₆O Point d'ébullition: 62…63 °C Densité: 1,404 g/cm³ (25 °C) Point d'éclair: 1 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010604 Numéro CAS: 333-36-8 ONU: 3271 ADR: 3,II |