Imprimer
1,4-Bis(2,2,2-trifluoroéthoxy)benzène 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC3053J-25G PC3053J-5G PC3053J-250MG PC3053J-10G
APOSPC3053J-25GEA 0 EUR
APOSPC3053J-25G APOSPC3053J-5G APOSPC3053J-250MG APOSPC3053J-10G
1,4-Bis(2,2,2-trifluoroéthoxy)benzène 97%
1,4-Bis(2,2,2-trifluoroéthoxy)benzène
Formule: C₁₀H₈F₆O₂
Point de fusion: 71…73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042272
Numéro CAS: 66300-61-6