Imprimer
5-Bromo-2-fluoroisonicotinic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
PC305015-1G PC305015-250MG
APOSPC305015-1GEA 502 EUR
APOSPC305015-1G APOSPC305015-250MG
5-Bromo-2-fluoroisonicotinic acid
5-Bromo-2-fluoroisonicotinic acid
Formule: C₆H₃BrFNO₂
MW: 220 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13185803
Numéro CAS: 1214377-40-8