Imprimer
1-Fluoro-2,4-dinitrobenzène 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1,3-Dinitro-4-fluorobenzene, 2,4-Dinitrofluorobenzene, 1-Fluoro-2,4-dinitrobenzene
PC3040-100G PC3040-1KG PC3040-500G
APOSPC3040-100GEA 31.9 EUR
APOSPC3040-100G APOSPC3040-1KG APOSPC3040-500G
1-Fluoro-2,4-dinitrobenzène 99%
1-Fluoro-2,4-dinitrobenzène
Nucleophiles can displace the activated fluorine atom.Reagent for labelling of terminal amino acid groups.
Formule: C₆H₃FN₂O₄
MW: 186.1 g/mol
Point d'ébullition: 296
Point de fusion: 28…30 °C
Densité: 1.482 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007056
Numéro CAS: 70-34-8
EINECS: 200-734-3
ONU: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,04199