Imprimer
1-Chloro-1,3,3,3-tetrafluoropropene
Fournisseur: Apollo Scientific
PC3034-1G PC3034-5G PC3034-25G
APOSPC3034-1GEA 0 EUR
APOSPC3034-1G APOSPC3034-5G APOSPC3034-25G
1-Chloro-1,3,3,3-tetrafluoropropene
1-Chloro-1,3,3,3-tetrafluoropropene
Formule: C₃HClF₄
MW: 148.49 g/mol
Point d'ébullition: 19…20 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038011
Numéro CAS: 460-71-9
ONU: 3161
ADR: 2.1