Imprimer
3-Bromo-2-methyl-5-(pentafluorothio)aniline 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303147-1G PC303147-5G
APOSPC303147-1GEA 348 EUR
APOSPC303147-1G APOSPC303147-5G
3-Bromo-2-methyl-5-(pentafluorothio)aniline 97%
3-Bromo-2-methyl-5-(pentafluorothio)aniline
Formule: C₇H₇BrF₅NS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22201077
Numéro CAS: 1373920-91-2