Imprimer
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)aniline 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303142-10G PC303142-5G PC303142-1G
APOSPC303142-10GEA 650 EUR
APOSPC303142-10G APOSPC303142-5G APOSPC303142-1G
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)aniline 97%
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)aniline
Formule: C₈H₈F₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18390012
Numéro CAS: 647855-21-8