Imprimer
2-Chloro-6-(trifluorméthyl)benzonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Chloro-2-cyanobenzotrifluoride
PC303105-5G PC303105-1G
APOSPC303105-5GEA 0 EUR
APOSPC303105-5G APOSPC303105-1G
2-Chloro-6-(trifluorméthyl)benzonitrile 98%
2-Chloro-6-(trifluorméthyl)benzonitrile
Formule: C₈H₃ClF₃N
Point de fusion: 52…54 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03412191
Numéro CAS: 129604-28-0