Imprimer
6-Chloro-2-fluoro-3-méthoxyphénol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC303101-10G PC303101-5G PC303101-25G
APOSPC303101-10GEA 420 EUR
APOSPC303101-10G APOSPC303101-5G APOSPC303101-25G
6-Chloro-2-fluoro-3-méthoxyphénol 98%
6-Chloro-2-fluoro-3-méthoxyphénol
Formule: C₇H₆ClFO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09832270
Numéro CAS: 1017777-74-0