Imprimer
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)-benzoyl chloride, Benzoyl chloride, 4-methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)
PC303093-5G PC303093-1G
APOSPC303093-5GEA 307 EUR
APOSPC303093-5G APOSPC303093-1G
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 98%
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formule: C₁₀H₈ClF₃O₂
MW: 252.62 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22682812
Numéro CAS: 1431329-64-4