Imprimer
4-Ethoxy-3,5-difluoroaniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303085-10G PC303085-5G PC303085-1G
APOSPC303085-10GEA 0 EUR
APOSPC303085-10G APOSPC303085-5G APOSPC303085-1G
4-Ethoxy-3,5-difluoroaniline 98%
4-Ethoxy-3,5-difluoroaniline
Formule: C₈H₉F₂NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09258686
Numéro CAS: 942615-19-2