Imprimer
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303077-10G PC303077-5G PC303077-1G
APOSPC303077-10GEA 360 EUR
APOSPC303077-10G APOSPC303077-5G APOSPC303077-1G
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile 98%
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formule: C₈H₃ClF₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18393807
Numéro CAS: 1261878-30-1