Imprimer
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303070-10G PC303070-5G PC303070-25G
APOSPC303070-10GEA 459 EUR
APOSPC303070-10G APOSPC303070-5G APOSPC303070-25G
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₉H₉F₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18398590
Numéro CAS: 276861-64-4