Imprimer
3-Ethoxy-2,4-difluoroaniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303062-10G PC303062-5G PC303062-1G
APOSPC303062-10GEA 0 EUR
APOSPC303062-10G APOSPC303062-5G APOSPC303062-1G
3-Ethoxy-2,4-difluoroaniline 98%
3-Ethoxy-2,4-difluoroaniline
Formule: C₈H₉F₂NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09258726
Numéro CAS: 1017778-10-7