Imprimer
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC303061-5G PC303061-1G
APOSPC303061-5GEA 313 EUR
APOSPC303061-5G APOSPC303061-1G
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Formule: C₈H₇ClF₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07786683
Numéro CAS: 400771-41-7
ONU: 2735
ADR: 8,II