Imprimer
3-Chloro-4-(trifluorométhyl)benzyle bromure 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC303056-10G PC303056-5G PC303056-1G
APOSPC303056-10GEA 449 EUR
APOSPC303056-10G APOSPC303056-5G APOSPC303056-1G
3-Chloro-4-(trifluorométhyl)benzyle bromure 98%
3-Chloro-4-(trifluorométhyl)benzyle bromure
Formule: C₈H₅BrClF₃
MW: 273.48 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11519327
Numéro CAS: 361393-92-2
ONU: 3265
ADR: 8 II