Imprimer
3-(Pentafluorothio)benzylamine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC303050-10G PC303050-1G PC303050-5G
APOSPC303050-10GEA 0 EUR
APOSPC303050-10G APOSPC303050-1G APOSPC303050-5G
3-(Pentafluorothio)benzylamine
3-(Pentafluorothio)benzylamine
Formule: C₇H₈F₅NS
MW: 233.20 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06213674
Numéro CAS: 771573-34-3
ONU: 2735
ADR: 8 II