Imprimer
2-Methyl-5-(pentafluorothio)benzyl bromide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Methyl-5-(pentafluorosulphur)benzyl bromide
PC303046-1G PC303046-5G
APOSPC303046-1GEA 348 EUR
APOSPC303046-1G APOSPC303046-5G
2-Methyl-5-(pentafluorothio)benzyl bromide 98%
2-Methyl-5-(pentafluorothio)benzyl bromide
Formule: C₈H₈BrF₅S
MW: 311.11 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16652479
Numéro CAS: 1240257-10-6