Imprimer
2-Methoxy-5-(pentafluorothio)phenylacetonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303040-1G PC303040-5G
APOSPC303040-1GEA 348 EUR
APOSPC303040-1G APOSPC303040-5G
2-Methoxy-5-(pentafluorothio)phenylacetonitrile 98%
2-Methoxy-5-(pentafluorothio)phenylacetonitrile
Formule: C₉H₈F₅NOS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16652489
ONU: 3439
ADR: 6.1,III