Imprimer
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303035-10G PC303035-5G PC303035-1G
APOSPC303035-10GEA 0 EUR
APOSPC303035-10G APOSPC303035-5G APOSPC303035-1G
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₉H₅F₄NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22201044
Numéro CAS: 1373920-99-0