Imprimer
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxyaniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC303030-10G PC303030-5G PC303030-1G
APOSPC303030-10GEA 608 EUR
APOSPC303030-10G APOSPC303030-5G APOSPC303030-1G
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxyaniline 98%
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxyaniline
Formule: C₇H₇ClFNO
MW: 175.59 g/mol
Point de fusion: 37…40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09832265
Numéro CAS: 1017777-58-0
ONU: 2811
ADR: 6.1 III