Imprimer
2-Chloro-5-(pentafluorothio)benzyl bromide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC303029-1G PC303029-5G
APOSPC303029-1GEA 0 EUR
APOSPC303029-1G APOSPC303029-5G
2-Chloro-5-(pentafluorothio)benzyl bromide 97%
2-Chloro-5-(pentafluorothio)benzyl bromide
Formule: C₇H₅BrClF₅S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22988926
Numéro CAS: 1431329-74-6
ONU: 3265
ADR: 8,III