Imprimer
2-Bromo-3,6-difluorobenzaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC303025-10G PC303025-1G PC303025-5G PC303025-25G
APOSPC303025-10GEA 234 EUR
APOSPC303025-10G APOSPC303025-1G APOSPC303025-5G APOSPC303025-25G
2-Bromo-3,6-difluorobenzaldehyde
2-Bromo-3,6-difluorobenzaldehyde
Formule: C₇H₃BrF₂O
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD12922618
Numéro CAS: 934987-26-5