Imprimer
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC303020-10G PC303020-5G PC303020-1G
APOSPC303020-10GEA 462 EUR
APOSPC303020-10G APOSPC303020-5G APOSPC303020-1G
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzylamine
Formule: C₈H₆Cl₂F₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11519352
Numéro CAS: 1092461-13-6
ONU: 2735
ADR: 8,III