Imprimer
2,4-Difluoro-3-méthoxyaniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3-Amino-2,6-difluoroanisole
PC303017-10G PC303017-5G PC303017-1G
APOSPC303017-10GEA 473 EUR
APOSPC303017-10G APOSPC303017-5G APOSPC303017-1G
2,4-Difluoro-3-méthoxyaniline 98%
2,4-Difluoro-3-méthoxyaniline
Formule: C₇H₇F₂NO
MW: 159.14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115929
Numéro CAS: 886499-08-7
ONU: 2810
ADR: 6.1 III